1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
APOSOR32716-5GEA
626
EUR
APOSOR32716-5G
APOSOR32716-1G
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol 95%
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Formel:
C₉H₈ClN₃O MW: 209,633 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00140928 CAS-Nummer: 133902-66-6 |