Drucken
4-Bromofuran-2-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
APOSOR346577-1GEA 201 EUR
APOSOR346577-1G APOSOR346577-5G
4-Bromofuran-2-carboxamide 95+%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 189,99
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12755858
CAS-Nummer: 957345-95-8