Drucken
5-Amino-1-pentanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 EUR
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Amino-1-pentanol 97%
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C/15.75mmHg
Melting Pt: 33…35 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8 III