Drucken
Propylenglycol 98%
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Synonyms: (±)-1,2-DihydroxypropanPropylenglycol(±)-1,2-Propylenglycol
APOSOR5249-500GEA 75.2 EUR
APOSOR5249-500G APOSOR5249-2.5KG
Propylenglycol 98%
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 187 °C
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
UN: 0000
Merck Index: 13,07947