Drucken
4-Cyclohexylphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
OR6485-100G OR6485-25G OR6485-5G OR6485-10G
APOSOR6485-100GEA 79.9 EUR
APOSOR6485-100G APOSOR6485-25G APOSOR6485-5G APOSOR6485-10G
4-Cyclohexylphenol 97%
4-Cyclohexylphenol
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26 g/mol
Melting Pt: 127…129 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035699
CAS-Nummer: 1131-60-8