Drucken
Dichloressigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
OR922813-100G OR922813-1KG OR922813-500G
APOSOR922813-100GEA 125 EUR
APOSOR922813-100G APOSOR922813-1KG APOSOR922813-500G
Dichloressigsäure 95%
Dichloressigsäure
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 194
Melting Pt: -4
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075