Drucken
5-Methylbenzotriazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
APOSOR925882-100GEA 183 EUR
APOSOR925882-100G
5-Methylbenzotriazol 95%
5-Methylbenzotriazol
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 85 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005702
CAS-Nummer: 136-85-6
EINECS: 205-265-8