Drucken
p-Tolyl isovalerate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
OR936570-25G OR936570-5G OR936570-100G
APOSOR936570-25GEA 74.1 EUR
APOSOR936570-25G APOSOR936570-5G APOSOR936570-100G
p-Tolyl isovalerate 95%
p-Tolyl isovalerate
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036648
CAS-Nummer: 55066-56-3