4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
APOSPC10103-25GEA
205
EUR
APOSPC10103-25G
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat 98%
4-Nitrobenzoldiazoniumtetrafluoroborat
Formel:
C₆H₄BF₄N₃O₂ MW: 236,92 g/mol Melting Pt: 144…148 °C (Zersetzung) Storage Temperature: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00012005 CAS-Nummer: 456-27-9 EINECS: 207-261-1 UN: 3261 ADR: 8,II |