Difluoressigsäure ≥97,5% (durch GC), LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: SUPELCOGesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
Compared to trifluoroacetic acid (TFA), difluoroacetic acid (DFA) exhibits an improved sensitivity in mass spectral detection (ESI) as it has a reduced effect on ion suppression in reversed-phase liquid chromatography (RPLC-MS), while keeping its strong chromatographic performance enhancing effects.
Zertifizierungen: LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Formel:
C₂H₂F₂O₂ MW: 96.03 g/mol Siedepunkt: 134 °C (1013 hPa) Melting Pt: –1 °C Dichte: 1.526 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004220 CAS-Nummer: 381-73-7 EINECS: 206-839-0 UN: 3265 ADR: 8 II |