Drucken
Masterflex® Computer-Software und Kabel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Masterflex®
MFLX07550-64EA 177 EUR
MFLX07550-64
Masterflex® Computer-Software und Kabel, Avantor®
Homogenisatoren Standard-Labormischer
Einfache Verbindung des mit einem Computer kompatiblen Masterflex® L/S Antriebs an einen PC.
  • Mit RS-232 Anschlüssen und 8-ft-Kabellänge
Überwachen und steuern Sie Ihr Servodyne-Mischersystem von einem IBM®- oder zu 100% kompatiblem Computer über eine Computerschnittstelle. Softwareprogramme ermöglichen Ihnen bis zu 16 Servodyne-Mischer und computerkompatible Masterflex®-Pumpen zu steuern. Mit verschiedenen Anwendungsprogrammen können Sie Ihr automatisiertes Setup dem Mischen und Verdünnen, der Sequenzsteuerung, der Durchflussdosierung, der reversiblen Chargendosierung, der Bereitstellung einzelner und mehrerer Steigungsgradienten oder der Anpassung von Verfahren für spezielle Anwendungen anpassen.