Drucken
Masterflex® Industrielle Zahnradpumpen in Blockbauweise, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Masterflex®
MFLX70738-50EA 883.55 EUR
MFLX70738-50 MFLX70738-62 MFLX70738-64
Masterflex® Industrielle Zahnradpumpen in Blockbauweise, Avantor®
Pumpen Zahnradpumpen
Die robuste, korrosionsbeständige Bronzekonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer.
  • Kompakte Stellfläche mit direkt gekoppeltem Design
  • Einfache Montage an NEMA- und IEC-Motorrahmen
Diese Zahnradpumpen eignen sich für alle Flüssigkeiten, die mit Bronze kompatibel sind – die häufigsten Flüssigkeiten sind Wasser, Öl und milde Chemikalien (pH-Wert von 4 bis 11). Eine lange Lebensdauer wird durch ein durchdachtes Design und ausgewählte Konstruktionsmaterialien erreicht: Pumpengehäuse und Zahnräder aus Bronze, Wellen aus Edelstahl 303, Kohlenstoff-Graphit-Lager und Buna N-Lippendichtung.
Wählen Sie einen Zahnradpumpenkopf zur Montage an Ihrem eigenen Motor (separate Adapter für NEMA- oder IEC-Motoren sind unterhalb erhältlich) oder wählen Sie ein komplettes System, bei dem der Pumpenkopf bequem an einem Standard-TEFC-Motor (NEMA 56C) montiert werden kann.