Drucken
Masterflex® Zentrifugenflaschen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Masterflex®
MFLX06059-92EA 0 EUR
MFLX06059-92
Masterflex® Zentrifugenflaschen, Avantor®
Flaschen Zentrifugenflaschen
Verarbeiten Sie Zellsuspensionen und Lysate oder Gewebehomogenate.
  • Verfügt über gut sichtbare Graduierungen, einen mattierten Etikettenbereich und einen flachen Boden
  • Nach Bedarf wiederverwenden und autoklavieren – dicke Wände sind für wiederholten Gebrauch geeignet
  • Erhältlich in Polycarbonat oder Polypropylen
  • Wählen Sie Schraubverschlüsse für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit oder Verschlusskappen für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit
Polypropylenverschluss (PP).