Drucken
Natriumdithionit ≥85-87%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
27884.260EA 51.7 EUR
27884.260 27884.290 27884.320
Natriumdithionit ≥85-87%, GPR RECTAPUR®
Natriumdithionit
Formel: Na₂S₂O₄
MW: 174,11 g/mol
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011640
CAS-Nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
REACH: 01-2119520510-57
Merck Index: 13,08700
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) (at time of batch analysis) 85 - 87%
Iron (Fe) max. 0,002%
Appearance white crystalline powder