Drucken

Natriumhydroxid ≥97%, Reagenzqualität

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Gefahr

655104-2.5KG 655104-500G
SIAL655104-2.5KGEA 500 EUR
SIAL655104-2.5KG SIAL655104-500G
Natriumhydroxid ≥97%, Reagenzqualität
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR