Drucken
Polka Dot Plus Gloves
Lieferant: Portwest Clothing
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
A113WBRL A113WBRM A113WBRS A113WBRXL
PRTWA113WBRLEA 14 EUR
PRTWA113WBRL PRTWA113WBRM PRTWA113WBRS PRTWA113WBRXL
Polka Dot Plus Gloves
Handschuhe
PVC dots on both sides extend the life of this glove. Perfect for warehousing and distribution, these ambidextrous gloves can be worn on either hand.
  • PVC dotted palm for enhanced grip
  • Ambidextrous design suitable for left- and right-handed users
  • Seamless 13 gauge liner
  • Performs well in dry conditions
Low linting construction for minimal contamination, with a breathable seamless liner.
Colour: White/blue
Zertifizierungen: EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5, EN 388: 2016 + A1: 2018 1142X. CE certified.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Beidseitig tragbar / handspezifisch Beidseitig tragbar
Environmentally Preferable
Einweg / wiederverwendbar Wiederverwendbar
Latex / ohne Latex Ohne Latex
Gepudert/ungepudert Ungepudert
Material Polyester
Sterility Non sterile