Nickel ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 2.2-3.0 µm (max. 0,1% C)
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
10255.09
10255.22
10255.36
10255.A3
10255.09EA
39.5
EUR
10255.09
10255.22
10255.36
10255.A3
Nickel ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 2.2-3.0 µm (max. 0,1% C)
Nickel
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: S.A. ≈0.68m2/g, Apparent density 0.5-0.65g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni MW: 58.69 g/mol Siedepunkt: 3007 Melting Pt: 1453 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,06582 |