L(-)-Prolin
Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
SB02034.1
SB02034.10
MAYBSB02034.1EA
0
EUR
MAYBSB02034.1
MAYBSB02034.10
L(-)-Prolin
L(-)-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ MW: 115.13 g/mol Siedepunkt: 245 Melting Pt: 220…222 °C Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064318 CAS-Nummer: 147-85-3 EINECS: 205-702-2 Merck Index: 13,07871 |