Drucken

5-Bromuracil

Lieferant: CHEMPUR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

CHMPFL11596.1EA 0 EUR
CHMPFL11596.1
5-Bromuracil
5-Bromuracil
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 165 °C
MDL Number: MFCD00006017
CAS-Nummer: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 13,01425

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR