Acetylaceton-Lösung Reag. Ph. Eur. 1000901
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
Synonyms:
ACAC
87761.180EA
47.1
EUR
87761.180
Acetylaceton-Lösung Reag. Ph. Eur. 1000901
Acetylaceton
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
CH₃COCH₂COCH₃ MW: 100,12 g/mol Siedepunkt: 140,4 °C (1013 hPa) Melting Pt: -23 °C Dichte: 0,96945 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 30 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008787 CAS-Nummer: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3 (6.1),III Merck Index: 13,00083 |