Drucken
Methylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
108421-25G 108421-500G
SIAL108421-25GEA 49.7 EUR
SIAL108421-25G SIAL108421-500G
Methylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Methylcyanacetat
Formel: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Siedepunkt: 207
Melting Pt: –22.5 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001939
CAS-Nummer: 105-34-0
EINECS: 203-288-8