Drucken
2-Methylbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112143-100G 112143-25G
SIAL112143-100GEA 144 EUR
SIAL112143-100G SIAL112143-25G
2-Methylbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzothiazole
Formel: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Siedepunkt: 238
Melting Pt: 12
Dichte: 1.173 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005794
CAS-Nummer: 120-75-2
EINECS: 204-423-3