Drucken
3-(Brommethyl)heptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
249416-100G 249416-500G
SIAL249416-100GEA 41.9 EUR
SIAL249416-100G SIAL249416-500G
3-(Brommethyl)heptan, Sigma-Aldrich®
3-(Brommethyl)heptan
Formel: C₈H₁₇Br
MW: 193.13 g/mol
Siedepunkt: 75…77 °C (21 hPa)
Dichte: 1.086 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 70
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000220
CAS-Nummer: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9