Drucken

Phthalaldehyd

Lieferant: UPTIMA (INTERCHIM)
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Gefahr

Synonyms: 1,2-BenzoldicarbaldehydOPAo-PhthalaldehydPhthaldialdehydPhthaldicarboxaldehyd

UPTIUP02727AEA 0 EUR
UPTIUP02727A
Phthalaldehyd
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 132 °C
MDL Number: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR