Tierbestandteilfreies Medium zum Einfrieren von ES- und iPS-Zellen als Einzelzellen.
- Definiertes, serumfreies und tierbestandteilfreies Medium zur Kryokonservierung von ES/iPS-Zellen als Einzelzellen
- Schnelle Wiederherstellung von ES/iPS-Zellkolonien nach dem Auftauen
- Reproduzierbar hohe Wiederherstellungsraten
- Optimiert für die Kryokonservierung von ES/iPS-Zellen, die in TeSR™-Erhaltungsmedien kultiviert wurden
- Erhält die Pluripotenz und Expansionsfähigkeit von ES/iPS-Zellen
- Praktisches, gebrauchsfertiges Format
FreSR™-S ist ein definiertes, serumfreies und tierbestandteilfreies Medium zur Kryokonservierung menschlicher pluripotenter Stammzellen (hPSCs) als Einzelzellen. Dieses vollständige und gebrauchsfertige Medium wird für hPSCs empfohlen, die in mTeSR™1, mTeSR™ Plus, TeSR™2 oder TeSR™-E8™ kultiviert werden. Kryokonservierte hPSCs sollten bei −135 °C (flüssiger Stickstoff) oder kälter gelagert werden.
Achtung! Bitte beachten: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').