Drucken
Kaliumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069101
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
87898.290EA 56.3 EUR
87898.290
Kaliumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1069101
Potassium chloride
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: KCl
MW: 74,55 g/mol
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 773 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
UN: 0000
Merck Index: 14,07621