DL-α-Tocopherol
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Synonyms:
Vitamin E
, all-rac-α-Tocopherol
, (±)-α-Tocopherol
, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
, Vitamin E Alkohol
ENZOALX460018G001EA
50.6
EUR
ENZOALX460018G001
DL-α-Tocopherol
DL-α-Tocopherol
Formel:
C₂₉H₅₀O₂ MW: 430,71 g/mol |
MDL Number:
MFCD00072051 CAS-Nummer: 10191-41-0 EINECS: 233-466-0 UN: 0000 |