Drucken
Colchicin
Lieferant: SERVA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
77120.01 77120.02 77120.03
SERA77120.01EA 35.7 EUR
SERA77120.01 SERA77120.02 SERA77120.03
Colchicin
Colchicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399.44 g/mol
Melting Pt: 154…156 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078484
CAS-Nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02536