Drucken
Feuchtigkeitsanalysator, MB92
Lieferant: Ohaus
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
611-5850EA 3030 EUR
611-5850
Feuchtigkeitsanalysator, MB92
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Hochleistungs-Feuchtigkeitsanalyse mit erweiterten Funktionen für die anspruchsvollsten Anwendungen.
  • Robust und langlebig mit der neuen Kohlefaser-Heiztechnologie und einem verbesserten kapazitiven Vollfarben-Touchscreen
  • MB92 ist die perfekte Wahl für Benutzer, die ein hohes Maß an Leistung und Präzision verlangen
  • Mehrere Trocknungsprofile, Abschaltung Kriterien und Methoden bieten große Flexibilität bei der Methodenerstellung
  • Verbesserter Passwortschutz sorgt für mehr Datensicherheit und -integrität
  • Eine Vollglasscheibe und eine werkzeuglose Heizkammermontage erleichtern Reinigung und Wartung
  • Perfekt für Labor und Produktion
  • Externe Kalibrierung
Der neue MB92 verfügt über ein neu gestaltetes Gehäuse, eine innovative Kohlefaserheizung und eine verbesserte Wägezelle für verbesserte Haltbarkeit und Leistung. Ideal für Benutzer, die sowohl im Labor als auch in der Produktion ein höheres Leistungsniveau verlangen, und bietet mehr Datensicherheit und -integrität mit Passwortschutz.
Zertifizierungen: IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-010; IEC/EN 61326-1 Klasse B, Basisumgebungen; CSA; RCM; WEEE.
Lieferumfang: Inklusive Handgriff, Schutzabdeckung, Probenpfannen und Glasfaserpolster. Im Lieferumfang ist eine in-use-Schutzabdeckung aus Kunststoff enthalten.