Drucken
VWRC44329
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
443293XEA 0 EUR
VWRC443293X
VWRC44329
Coomassie brilliant blue G-250 is a protein stain used in electrophoresis. Brilliant blue G has been used in the Bradford dye-binding protein assay.