Drucken
Tropfflaschen Polystop®
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
POULL188/A/10EA 52.57 EUR
POULL188/A/10
Tropfflaschen Polystop®
Kalk-Soda-Glas, klar.
  • Mit 3-teiligem Polystopfen bestehend aus starker Glaspipette, einem Kunststoff-Saufball und einem PP-NS-Stopfen
  • Gute Temperaturbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
  • Alle Einzelteile sind optional erhältlich