Drucken
Körperduschen, zur Deckenmontage
Lieferant: Broen Lab
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
118-1942EA 416 EUR
BROE17.080.429
Körperduschen, zur Deckenmontage
Körperdusche zur Deckenbefestigung mit selbstentleerendem Duschkopf und Zugstangenbetätigung.
  • Aus Messing mit chemikalienresistenter Polycoat-Beschichtung
  • Mit selbstentleerendem Duschkopf
  • Mit Zugstange aus Stahl
  • Einfach zu montieren und zu installieren
  • Vormontiertes Ventil
Gewicht: ca. 2 kg
Anschluss: G ½" A oder G ¾" A
Min. Betriebsdruck: 1 bar
Zertifizierungen: EN 15154-1; ANSI Z358.1. TÜV-geprüft