Drucken
Schutzmanschette für Abklärflaschen
Lieferant: CETEC GMBH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
SFS-1 SFS-3 SFS-4 SFS-5
519-4501EA 9.9 EUR
519-4501 519-4503 519-4504 519-4505
Schutzmanschette für Abklärflaschen
Halterungen und Träger Stützmanschetten
EPDM.
  • Gute Abdichtung
  • Besserer Rundumschutz für Abklärflaschen gegen Stöße
Für die sichere Positionierung von Trichtern, Filtern und Saugsieben auf Abklärflaschen.