Drucken
Stopfen, Gummi, konisch, ohne Bohrungen
Lieferant: Saint-Gobain Performance plastics
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
203075 203060 203027-50 203054 203065 203015 203018
217-0127EA 21.4 EUR
217-0127 217-9425 217-0116 217-0873 217-0874 217-0865 217-0866
Stopfen, Gummi, konisch, ohne Bohrungen
Stopfen Gummistopfen
Konische Stopfen aus grau-blauem Naturgummi, ohne Bohrungen.
  • Beständig gegen herkömmliche Labor-Chemikalien
  • Sehr elastisch, dichten perfekt ab und haften außerordentlich gut
  • Solide Form
  • Temperaturbeständig von -5 bis +70 °C (+120 °C bei Feuchtklima)
Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (120 °C in humid atmosphere)
DIN 12871
Zertifizierungen: DIN 12871