Drucken
Stereomikroskope, K-Serie
Lieferant: Motic
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
MOTI1100200900211
Stereomikroskope, K-Serie
Mikroskope
Die K-Serie bietet verzerrungsfreie 3D-Bilder für biologische und industrielle Prüfungen.
  • Ermüdungsfreies Ansehen
  • Verschiedene Kontrast- und Dokumentationsoptionen
  • CMO-Optiksystem (Common Main Objective)
Lieferumfang: Supplied with frosted glass (except 630-0139), black and white stages and dust cover.