Drucken
Tropfflaschen, mit Pipettenaufsatz, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Nalgene®
NALG2416-0125EA 81.5 EUR
NALG2416-0125 NALG2416-0060
Tropfflaschen, mit Pipettenaufsatz, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
  • Suitable for dispensing most acids, bases and alcohols
  • Good temperature resistance
  • Easy handling
Dispense at a rate you control, be it one drop at a time or in a stream, with LDPE bottles with dropper assembly.