Tellur ≥99,9999% (Metall-Basis), Klumpen typ. 12 mm (0.47 in)
Lieferant: ALFA (AESAR)
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
10758.30EA
1009
EUR
10758.30
10758.18
Tellur ≥99,9999% (Metall-Basis), Klumpen typ. 12 mm (0.47 in)
Tellurium
Formel:
Te MW: 127,6 g/mol Siedepunkt: 990 °C (1013 hPa) Melting Pt: 450 °C Dichte: 8,83 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134062 CAS-Nummer: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 UN: 3284 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09273 |