Drucken
Chloroform-[D1] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
166250250 166250500 166251000 166252500 166255000
ACRO166250250EA 33.5 EUR
ACRO166250250 ACRO166250500 ACRO166251000 ACRO166252500 ACRO166255000
Chloroform-[D1] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Siedepunkt: 60.8
Melting Pt: –64 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %