Flußsäure 48 - 51% ≥98% ACS
Lieferant: ALFA (AESAR)
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
33258.09EA
21.4
EUR
33258.09
33258.57
Flußsäure 48 - 51% ≥98% ACS
Hydrofluoric acid
Formel:
HF MW: 20,01 g/mol Siedepunkt: 112 °C Dichte: 1,16 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011346 CAS-Nummer: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8,II Merck Index: 14,4790 |