Wasserstoffperoxid 10%, extra_pure
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
01370.6110
01370.3110
01370.4110
01370.5110
KRAF01370.6110EA
0
EUR
KRAF01370.6110
KRAF01370.3110
KRAF01370.4110
KRAF01370.5110
Wasserstoffperoxid 10%, extra_pure
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Siedepunkt: 150.2 Melting Pt: –33 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2984 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,04798 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...