Drucken

Schwefelsäure 50% analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Gefahr

03606.4000 03606.9900 03606.2000 03606.3000 03606.5020
KRAF03606.4000EA 107 EUR
KRAF03606.4000 KRAF03606.9900 KRAF03606.2000 KRAF03606.3000 KRAF03606.5020
Schwefelsäure 50% analytisches Reagens
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR