Drucken

Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

03071.3000 03071.5020 03071.5300 03071.6020 03071.6400 03071.7020 03071.2000 03071.5400
KRAF03071.3000EA 25 EUR
KRAF03071.3000 KRAF03071.5020 KRAF03071.5300 KRAF03071.6020 KRAF03071.6400 KRAF03071.7020 KRAF03071.2000 KRAF03071.5400
Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR