Drucken
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
007553-1G 007553-5G
FLUO007553-1GEA 69.8 EUR
FLUO007553-1G FLUO007553-5G
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58
MDL Number: MFCD00052326
CAS-Nummer: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8 II