Drucken
1-Adamantancarbonitril 97
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
A14352.14 A14352.03 A14352.06
A14352.14EA 399 EUR
A14352.14 A14352.03 A14352.06
1-Adamantancarbonitril 97
1-Adamantancarbonitril
Purity: 97% CAS No.: 23074-42-2 Molecular Formula: C11H15N Formula Weight: 161.25 Melting Point: 193-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00074731
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Siedepunkt: 275
Melting Pt: 193…196 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074731
CAS-Nummer: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III