Drucken
Acetylaceton
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
Synonyms: ACAC
MOLEM78787938EA 0 EUR
MOLEM78787938
Acetylaceton
Acetylaceton
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 140,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –23 °C
Dichte: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00083
https://b2b-de-gqp.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/18/721518.jpg