n-Hexan zA
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
07150.4700
07150.3700
07150.2700
07150.5900
07150.6700
07150.8900
KRAF07150.4700EA
174
EUR
KRAF07150.4700
KRAF07150.3700
KRAF07150.2700
KRAF07150.5900
KRAF07150.6700
KRAF07150.8900
n-Hexan zA
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 g/mol Siedepunkt: 69 Melting Pt: –94.3 °C Dichte: 0.659 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –22 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...