Drucken
n-Hexan, Prepsolv® für die präparative Chromatographie, Supelco®
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04394.9030EA 1420 EUR
1.04394.9030
n-Hexan, Prepsolv® für die präparative Chromatographie, Supelco®
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://b2b-de-gqp.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg