Drucken
Sicherheitsbrille, Serie Classic Line
Lieferant: 3M
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Classic Line
111-1604EA 0 EUR
111-1604
Sicherheitsbrille, Serie Classic Line
Schutzbrillen
Sehr leichte Brille mit elegantem, modernem Design sowie einer ausgezeichneten Abdeckung und einem sehr großen Sichtfeld. Die weichen flexiblen Bügel aus Nylon und einem thermoplastischen Elastomer können für die persönliche Passform geneigt werden und bieten einen höheren Tragekomfort. Die Brille 2821 ist für Arbeitsumgebungen im Freien ausgelegt, in denen zusätzlicher Schutz gegen blendendes Sonnenlicht unerlässlich ist. Die Brille 2822 ist hingegen für die Verwendung in schwach erleuchteten Arbeitsumgebungen konzipiert.
  • Starke Polycarbonatscheiben mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung für optimale Leistung und Robustheit
  • Rundum-Design für eine ausgezeichnete Abdeckung und ein großes Sichtfeld
Gewicht: 22 g
Zertifizierungen: EN 166, EN 170, EN 172