4-Chloranisol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
|
A11377.18
A11377.30
A11377.18EA
41.5
EUR
A11377.18
A11377.30
4-Chloranisol ≥99%
4-Chloranisol
Purity: 99%
CAS No.: 623-12-1
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: -18°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1858901
MDL No.: MFCD00000616
Formel:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Siedepunkt: 198…200 °C Melting Pt: –18 °C Dichte: 1.170 Flash-Pt: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000616 CAS-Nummer: 623-12-1 EINECS: 210-772-2 |