Drucken
1,2-Diiodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
001039-5G 001039-25G
FLUO001039-5GEA 0 EUR
FLUO001039-5G FLUO001039-25G
1,2-Diiodbenzol
1,2-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
MW: 329.91 g/mol
Siedepunkt: 285
Dichte: 2.76 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00001038
CAS-Nummer: 615-42-9
EINECS: 210-425-5